Få mere at vide
1-Ethyladamantane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyladamantane |
| CAS | 770-69-4 |
| Molekylær formel | C12H20 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Ethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20/c1-2-12-10-4-8-3-9(6-10)7-11(12)5-8/h8-12H,2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCC1C2CC3CC(CC1C3)C2 |
| IUPAC navn | 2-ethyladamantane |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.29 |
| Formel vægt | 164.1565 |