Få mere at vide
1-Ethyl-5-hydroxy-2-pyrrolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-5-hydroxy-2-pyrrolidinone |
| CAS | 72954-65-5 |
| Molekylær formel | C6H11NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Ethyl-5-hydroxypyrrolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h5,8H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCN1C(O)CCC1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.16 |
| Formel vægt | 129.079 |