Få mere at vide
1-Ethyl-5-fluoroindoline-2,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-5-fluoroindoline-2,3-dione |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8FNO2/c1-2-12-8-4-3-6(11)5-7(8)9(13)10(12)14/h3-5H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 193.0539 |