Få mere at vide
(1-ethyl-4-piperidinyl)methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10659514
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10659514 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10462793 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10659514 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01189CB
Kemiske identifikatorer
CAS 21168-71-8
Molekylær formel C8H18N2
Molekylvægt (g/mol) 142.25
MDL nummer MFCD05022431
InChI nøgle ZLODGCYXZYPQKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethylpiperidin-4-yl methanamine, 1-ethyl-4-piperidinyl methanamine, 1-1-ethylpiperidin-4-yl methanamine, c-1-ethyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-ethylpiperidin-4-methanamine, 1-ethyl-4-aminomethylpiperdine, 1-ethyl-4-piperidyl methylamine, 1-ethylpiperidin-4-yl methamine, 4-piperidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpiperidine-4-yl methanamine
PubChem CID 2794704
SMIL CCN1CCC(CN)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Ethyl-4-piperidinyl)methanamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn (1-ethylpiperidin-4-yl)methanamin
Formel vægt 142.24
Procent renhed 97%