Få mere at vide
1-Ethyl-4-nitrosopiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-4-nitrosopiperazine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N3O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H2,1H3 |
| Formel vægt | 143.1059 |