Få mere at vide
1-Ethyl-4-isobutylbenzen, Mikromol™
Artikelnummer. 30049899
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049899 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049899 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Ethyl-4-isobutylbenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
CAS 100319-40-2
Analyt- eller komponentnavne 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H18
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Ethyl-4-isobutylbenzene
InChI formel InChI=1S/C12H18/c1-4-11-5-7-12(8-6-11)9-10(2)3/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3
SMIL CCc1ccc(CC(C)C)cc1
IUPAC navn 1-ethyl-4-(2-methylpropyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 162.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 162,1409 g/mol