Få mere at vide
1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10752843
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10752843 1 g 1g
10181292 10 g 10g
10401864 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10752843 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09906DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 40307-11-7
Molekylær formel C10H10
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00173887
InChI nøgle ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
PubChem CID 142425
IUPAC navn 1-ethyl-4-ethynylbenzene
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.93g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Lineær formel HC2CC6H4CH2CH3
Mængde 1 g
Formel vægt 130.19
Procent renhed 97%