Få mere at vide
1-ethyl-3-methylimidazoliumthiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495828
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495828 5 g 5g
15405838 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15495828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59493.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 331717-63-6 | Molekylformel: C7H11N3S | Molekylvægt: 169,246 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt og også som primært og sekundært mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt og også som primært og sekundært mellemprodukt.
Bemærk
Hold dig væk fra varme og fugt. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 331717-63-6
Molekylær formel C7H11N3S
Molekylvægt (g/mol) 169.246
MDL nummer MFCD06798182
InChI nøgle VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, basionics™ vs 01, dsstox_cid_27860, dsstox_rid_82613, dsstox_gsid_47884, 1-methyl-3-ethylimidazolium thiocyanate, 1-ethyl-3-methyl imidazolium thio-cyanate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium thiocyanate, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate h-nmr, hplc, 1-ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate, for electrochemistry t
PubChem CID 16211115
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;thiocyanat
SMIL CCN1C=C[N+](=C1)C.C(#N)[S-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Smeltepunkt -6 °C
Tæthed 1.14
Brydningsindeks n20/D 1.553
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 169.25
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate