Få mere at vide
1-ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluorborat, 98+ % (tørvægt), kan fortsættes. op til 3% vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399705
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399705 50 g 50g
11379705 2 g 2g
11389705 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399705 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19763.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143314-16-3 | C6H11BF4N2 | 197.97 g/mol
1-ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluorborat er en ionisk væske, der anvendes til genanvendelse af osmium ved dihydroxylering af olefiner med osmium(VIII)¬ oxid. Det er en stabil flydende elektrolyt, der anvendes i den kapillære elektroforetiske metode til at opløse phenolforbindelser, der er til stede i vindruekerneekstrakt. Det fungerer også som et godt opløsningsmiddel for en lang række af både organiske og uorganiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluorborat er en ionisk væske, der anvendes til recirkulering af osmium ved dihydroxylering af olefiner med osmium(VIII)¬-oxid. Det er en stabil flydende elektrolyt, der anvendes i den kapillære elektroforetiske metode til at opløse phenolforbindelser, der er til stede i vindruekerneekstrakt. Det fungerer også som et godt opløsningsmiddel for en lang række af både organiske og uorganiske forbindelser.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143314-16-3
Molekylær formel C6H11BF4N2
Molekylvægt (g/mol) 197.97
MDL nummer MFCD00216668
InChI nøgle CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, emimbf4, basionics™ ee 03, acmc-209cq9, dsstox_cid_29074, dsstox_rid_83293, dsstox_gsid_49218, ksc174g8n, 1-methyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate
PubChem CID 2769348
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 15°C
Tæthed 1.28
Flammepunkt None
Assay Procent Noter (tørvægt), kan forts. op til 3 % vand
Brydningsindeks 1.41
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 197.98
Procent renhed ≥98%