Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 98%
Artikelnummer. 15435818
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435818 50 g 50g
15425818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59480.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 516474-01-4 | C7H14N2O4S | 222.259 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 516474-01-4
Molekylær formel C7H14N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 222.259
MDL nummer MFCD08457697
InChI nøgle BXSDLSWVIAITRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 1-ethyl-3-methylimidazolium methylsulfate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium methyl sulfate, 1-ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate 1-, 1-ethyl-3-methylimidazoliummethylsulfate, dsstox_cid_29266, dsstox_rid_83385, dsstox_gsid_49310, 1-ethyl-3-methylimidazolium methylsul-fate, 1-ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate hplc
PubChem CID 16211409
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;methylsulfat
SMIL CCN1C=C[N+](=C1)C.COS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
Mængde 50 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 222.26
Procent renhed 98%