Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazoliumiodid, 97%
Artikelnummer. 15495708
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495708 5 g 5g
15405718 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59404.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 35935-34-3 | C6H11IN2 | 238,07 g/mol
Det bruges som OLED-materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som OLED-materialer.
Opløselighed Opløseligt i
vand, dichlormethan, ethanol, acetonitril.
Noter
Fugtfølsom. Holdes væk fra varme og fugt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35935-34-3
Molekylær formel C6H11IN2
Molekylvægt (g/mol) 238.07
MDL nummer MFCD03701101
InChI nøgle IKQCDTXBZKMPBB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium iodide, 1-ethyl-3-methylimidazoliumiodide, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium iodide, acmc-209ik2, dsstox_cid_29137, dsstox_rid_83356, dsstox_gsid_49281, ksc495i0n, 1-ethyl-3-methyl imidazolium iodide salt
PubChem CID 11075478
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;iodid
SMIL [I-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Beilstein 5160333
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, dichlormethan, ethanol, acetonitril.
Formel vægt 238.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver