Få mere at vide
1-ethyl-3-methylimidazoliumhydrogensulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457665
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457665 50 g 50g
11302239 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27232.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 412009-61-1 | C6H12N2O4S | 208.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 412009-61-1
Molekylær formel C6H12N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 208.23
MDL nummer MFCD06798195
InChI nøgle HZKDSQCZNUUQIF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate, 1-ethyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate, basionics™ ac 25, acmc-209jj9, dsstox_cid_29156, dsstox_rid_83375, dsstox_gsid_49300, 1-ethyl-3-methylimidazoliumhydrogensulfate, 1-methyl-3-ethylimidazolium hydrogensulfate, 1h-imidazolium,1-ethyl-3-methyl-,sulfate 1:1
PubChem CID 16217215
SMIL OS([O-])(=O)=O.CCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate
Tæthed 1.367
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;hydrogensulfat
Formel vægt 208.24
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate