Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 98+%
Artikelnummer. 11369705
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369705 50 g 50g
11349705 2 g 2g
11359705 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369705 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19762.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 155371-19-0 | C6H11F6N2P | 256.132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155371-19-0
Molekylær formel C6H11F6N2P
Molekylvægt (g/mol) 256.132
MDL nummer MFCD00216703
InChI nøgle DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, emimpf6, dsstox_cid_27897, dsstox_rid_82650, dsstox_gsid_47921, ksc174g8p, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate hplc
PubChem CID 2758873
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;hexafluorphosphat
SMIL CCN1C=C[N+](=C1)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 256.13
Procent renhed ≥98%