Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorfosfat, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate |
| Smeltepunkt | 58 °C til 62 °C |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 256.13 |
| Procent renhed | ≥98% |