Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate, 99%
Artikelnummer. 11446460
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446460 250 g 250g
11436460 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446460 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27571.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 342573-75-5 | C8H16N2O4S | 236.286 g/mol
1-ethyl-3-methylimidazoliumethylsulfat er en ionisk væske med fri form af chlorid, der anvendes som et alternativ til de tilsvarende halogenidsalte i metatesereaktioner til fremstilling af andre ioniske væsker, herunder 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat. Det bruges også i studiet af lagdeling og forskydningsegenskaber af ionisk væske mellem nanofilm og glimmeroverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-ethyl-3-methylimidazolium-ethylsulfat er en ionisk væske med fri form af chlorid, der anvendes som et alternativ til de tilsvarende halogenidsalte i metatesereaktioner til fremstilling af andre ioniske væsker, herunder 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat. Det bruges også i studiet af lagdeling og forskydningsegenskaber af ionisk væske mellem nanofilm og glimmeroverflader.
Opløselighed Blandbar med
vand og alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 342573-75-5
Molekylær formel C8H16N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 236.286
MDL nummer MFCD06798189
InChI nøgle VRFOKYHDLYBVAL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate, 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium ethyl sulfate, basionics™ lq 01, dsstox_cid_29130, dsstox_rid_83349, dsstox_gsid_49274, ksc221o0f, 1h-imidazolium, 3-ethyl-1-methyl-, ethyl sulfate 1:1, 1-ethyl-3-me-thylimidazolium ethylsulfate
PubChem CID 12095229
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;ethylsulfat
SMIL CCN1C=C[N+](=C1)C.CCOS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium ethyl sulfate
Smeltepunkt <-30°C
Tæthed 1.24
Flammepunkt 162°C (324°F)
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Miscible with water and alcohol.
Formel vægt 236.29
Procent renhed 99%