Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate, 98%
Artikelnummer. 15473677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473677 25 g 25g
11357209 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27400.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 848641-69-0 | C10H21N2O4P | 264.26 g/mol
Det finder sin anvendelse ved at forbedre enzymatisk hydrolyse af hvedehalm og i den enzymatiske in situ forsukring af cellulose i vandige-ioniske flydende medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse til at forbedre
enzymatisk hydrolyse af hvedehalm og i den enzymatiske in situ forsukring af cellulose i vandige-ioniske flydende medier.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 848641-69-0
Molekylær formel C10H21N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 264.26
MDL nummer MFCD09953486
InChI nøgle HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate, dsstox_cid_27865, dsstox_rid_82618, dsstox_gsid_47889, emim dep, basionics™ lq 11, 1-ethyl-3-methylimidazolium-diethyl phosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate hplc
PubChem CID 53316406
IUPAC navn diethylphosphat;1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium
SMIL CCN1C=C[N+](C)=C1.CCOP([O-])(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate
Smeltepunkt 19°C to 21°C
Tæthed 1.157
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 264.26
Procent renhed 98%