Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate, 98%
Artikelnummer. 11357209
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357209 5 g 5g
15473677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357209 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27400.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 848641-69-0 | C10H21N2O4P | 264.26 g/mol
Det finder sin anvendelse ved at forbedre enzymatisk hydrolyse af hvedehalm og i den enzymatiske in situ forsukring af cellulose i vandige-ioniske flydende medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse til at forbedre
enzymatisk hydrolyse af hvedehalm og i den enzymatiske in situ forsukring af cellulose i vandige-ioniske flydende medier.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 848641-69-0
Molekylær formel C10H21N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 264.26
MDL nummer MFCD09953486
InChI nøgle HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate, dsstox_cid_27865, dsstox_rid_82618, dsstox_gsid_47889, emim dep, basionics™ lq 11, 1-ethyl-3-methylimidazolium-diethyl phosphate, 1-ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate hplc
PubChem CID 53316406
IUPAC navn diethylphosphat;1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium
SMIL CCN1C=C[N+](C)=C1.CCOP([O-])(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate
Smeltepunkt 19°C to 21°C
Tæthed 1.157
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 264.26
Procent renhed 98%