Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazoliumdicyanamid, 98 %
Beskrivelse
Anvendes til fremstilling af farvestoffer. Industrielt anvendt i naturgas- og raffinaderiprocesstrømme. De bruges også i polymerindustrien som monomerer. Aminer finder anvendelse som additiver til smøreolier, motorbrændstoffer og asfalt og er producenter af ethanolamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til fremstilling af farvestoffer. Industrielt anvendt i naturgas- og raffinaderiprocesstrømme. De bruges også i polymerindustrien som monomerer. Aminer finder anvendelse som additiver til smøreolier, motorbrændstoffer og asfalt og er producenter af ethanolamin.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Opløselig i opløsningsmidler som methanol, acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Opløseligt i opløsningsmidler som methanol og acetone. |
| Formel vægt | 177.21 |
| Procent renhed | 98% |