Få mere at vide
1-ethyl-3-methylimidazoliumdicyanamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481450
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481450 5 g 5g
11491450 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481450 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26901.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 370865-89-7 | C8H11N5 | 177.211 g/mol
Anvendes til fremstilling af farvestoffer. Industrielt anvendt i naturgas- og raffinaderiprocesstrømme. De bruges også i polymerindustrien som monomerer. Aminer finder anvendelse som additiver til smøreolier, motorbrændstoffer og asfalt og er producenter af ethanolamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes
til fremstilling af farvestoffer. Industrielt anvendt i naturgas- og raffinaderiprocesstrømme. De bruges også i polymerindustrien som monomerer. Aminer finder anvendelse som additiver til smøreolier, motorbrændstoffer og asfalt og er producenter af ethanolamin.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Opløselig i opløsningsmidler som methanol, acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 370865-89-7
Molekylær formel C8H11N5
Molekylvægt (g/mol) 177.211
MDL nummer MFCD08276373
InChI nøgle MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide, ethylmethylimidazolium dicyanamide, emim dca, acmc-209iqn, basionics™ vs 03, dsstox_cid_27940, dsstox_rid_82692, dsstox_gsid_47964, ksc221g0h
PubChem CID 11159638
IUPAC navn cyanoiminomethylidenazanid;1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium
SMIL CCN1C=C[N+](=C1)C.C(=[N-])=NC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water. Soluble in solvents like methanol,acetone.
Formel vægt 177.21
Procent renhed 98%