Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11466620
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466620 25 g 25g
11456620 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466620 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27651.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146,62 g/mol
Anvendes i celluloseforarbejdning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes i celluloseforarbejdning.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65039-09-0
Molekylær formel C6H11ClN2
Molekylvægt (g/mol) 146.62
MDL nummer MFCD00074843
InChI nøgle BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
PubChem CID 2734160
ChEBI CHEBI:61327
SMIL [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Smeltepunkt 77 °C til 80 °C
Flammepunkt 186 °C (367 °F)
Mængde 25 g
Følsomhed Meget hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;chlorid
Formel vægt 146.62
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride