Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, 97 %
Artikelnummer. 10545301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10545301 25 g Glasflaske 25g
10362873 5 g Glasflaske 5g
10216923 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10545301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354080250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 DKK
    452.99 DKK / 25g
    Spare 14.01 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionisk væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65039-09-0
Molekylær formel C6H11ClN2
Molekylvægt (g/mol) 146.62
MDL nummer MFCD00074843
InChI nøgle BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
PubChem CID 2734160
ChEBI CHEBI:61327
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;chlorid
SMIL [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77,0 °C til 79,0 °C
Farve Gul
Flammepunkt 186 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Viskositet 61,2 mPa (80 °C)
Formel vægt 146.62
Procent renhed 97%
Fysisk form Agglomerating Crystalline Powder