Få mere at vide
1-ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10362873 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10362873 5 g Glasflaske 5g
10545301 25 g Glasflaske 25g
10216923 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10362873 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354080050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionisk væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65039-09-0
Molekylær formel C6H11ClN2
Molekylvægt (g/mol) 146.62
MDL nummer MFCD00074843
InChI nøgle BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
PubChem CID 2734160
ChEBI CHEBI:61327
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;chlorid
SMIL [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77.0°C to 79.0°C
Farve Gul
Flammepunkt 186°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Viskositet 61.2 mPa.s (80°C)
Formel vægt 146.62
Procent renhed 97%
Fysisk form Agglomerating Crystalline Powder