Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid, TRC
Artikelnummer. 30382733
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30382733 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30382733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE937950100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium Bromide
CAS 65039-08-9
Molekylær formel C6H11BrN2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CCn1cc[n+](C)c1
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium; Bromid
Molekylvægt (g/mol) 191.07
Formel vægt 190.0106