Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid, 98%
Artikelnummer. 10772014 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772014 5 g Glasflaske 5g
10532042 25 g Glasflaske 25g
10563694 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772014 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 356670050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65039-08-9 | C6H11BrN2 | 191,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ionisk væske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65039-08-9
Molekylær formel C6H11BrN2
Molekylvægt (g/mol) 191.07
MDL nummer MFCD03427610
InChI nøgle GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br
PubChem CID 2734235
SMIL [Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
IUPAC navn 1-ethyl-3-methyl-lH-imidazol-3-iumbromid
Formel vægt 191.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.