Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid, 98+%
Beskrivelse
En ionisk væske, 1-ethyl-3-methylimidazoliumbromid, anvendes som reaktionsmedium til syntese og krystallisation af en koordinationspolymer, (EMI)[Cd(BTC)]. 1-ethyl-3-methylimidazoliumbromid blev anvendt som opløsningsmiddel i [emim]2[Cd2(btec)Br2]. Dann dienkompleksdannelsen; carbonyl indsættelse; cycloaddition; reduktion og deoxygenering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
En ionisk væske, 1-ethyl-3-methylimidazoliumbromid, anvendes som reaktionsmedium til syntese og krystallisation af en koordinationspolymer, (EMI)[Cd(BTC)]. 1-ethyl-3-methylimidazoliumbromid blev anvendt som opløsningsmiddel i [emim]2[Cd2(btec)Br2]. Dann dienkompleksdannelsen; carbonyl indsættelse; cycloaddition; reduktion og deoxygenering.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dichlormethan, ethanol, acetonitril. Uopløseligt i ethylacetat, ether og alkan.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide |
| Smeltepunkt | 70 °C til 73 °C |
| Mængde | 50 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, dichlormethan, ethanol, acetonitril. Uopløseligt i ethylacetat, æter og alkan. |
| Formel vægt | 191.07 |
| Procent renhed | ≥98% |