Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid, 98+%
Artikelnummer. 11329705
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329705 10 g 10g
11339705 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329705 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19761.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65039-08-9 | C6H11BrN2 | 191,07 g/mol
En ionisk væske, 1-ethyl-3-methylimidazoliumbromid, anvendes som reaktionsmedium til syntese og krystallisation af en koordinationspolymer, (EMI)[Cd(BTC)]. 1-ethyl-3-methylimidazoliumbromid blev anvendt som opløsningsmiddel i [emim]2[Cd2(btec)Br2]. Dann dienkompleksdannelsen; carbonyl indsættelse; cycloaddition; reduktion og deoxygenering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En ionisk væske, 1-ethyl-3-methylimidazoliumbromid, anvendes som reaktionsmedium til syntese og krystallisation af en koordinationspolymer, (EMI)[Cd(BTC)]. 1-ethyl-3-methylimidazoliumbromid blev anvendt som opløsningsmiddel i [emim]2[Cd2(btec)Br2]. Dann dienkompleksdannelsen; carbonyl indsættelse; cycloaddition; reduktion og deoxygenering.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dichlormethan, ethanol, acetonitril. Uopløseligt i ethylacetat, ether og alkan.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65039-08-9
Molekylær formel C6H11BrN2
Molekylvægt (g/mol) 191.07
MDL nummer MFCD03427610
InChI nøgle GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br
PubChem CID 2734235
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;bromid
SMIL [Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Smeltepunkt 70°C to 73°C
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,dichloromethane,ethanol,acetonitrile. Insoluble in ethyl acetate,ether,and alkane.
Formel vægt 191.07
Procent renhed ≥98%