Få mere at vide
1-Ethyl-3-methylimidazoliumacetat, 97%
Beskrivelse
Det bruges som opløsningsmiddel og som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som opløsningsmiddel og som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand, acetonitril
, acetone, dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate |
| Smeltepunkt | -20 °C |
| Tæthed | 1.027 g/mL |
| Flammepunkt | 164 °C (327 °F) |
| Brydningsindeks | n20/D 1.502 |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, acetonitril, acetone, dichlormetan. |
| Formel vægt | 170.21 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |