Få mere at vide
1-Ethyl 3-Methyl 2-Methoxymalonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl 3-Methyl 2-Methoxymalonate |
| CAS | 56752-40-0 |
| Molekylær formel | C7H12O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Ethyl 3-Methyl 2-Methoxy-2-propanedioic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O5/c1-4-12-7(9)5(10-2)6(8)11-3/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(OC)C(=O)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vægt | 176.0685 |