Få mere at vide
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 137 °C til 140 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 154.17 |
| Procent renhed | 97% |