Få mere at vide
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 11484603
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484603 1 g 1g
11494603 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484603 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11561.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 50920-65-5 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50920-65-5
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.169
MDL nummer MFCD00156147
InChI nøgle VFMGOJUUTAPPDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 2-ethyl-5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-ethyl-3-methyl, maybridge1_008579, acmc-20aovb, 1-ethyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-ethyl-3-methyl
PubChem CID 2743794
IUPAC navn 2-ethyl-5-methylpyrazol-3-carboxylsyre
SMIL CCN1C(=CC(=N1)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 137°C to 140°C
Mængde 1 g
Formel vægt 154.17
Procent renhed 97%