Få mere at vide
1-Ethyl-3-bromoadamantane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-3-bromoadamantane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19Br/c1-2-11-4-9-3-10(5-11)7-12(13,6-9)8-11/h9-10H,2-8H2,1H3 |
| Formel vægt | 242.067 |