Få mere at vide
1-Ethyl-3-azetidincarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30180194
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180194 10 mg
30179957 5 mg
30180133 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180194 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA96556810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106887-13-2
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
IUPAC navn 1-ethylazetidin-3-karboxylsyre
SMIL CCN1CC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-azetidinecarboxylic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-7-3-5(4-7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Formel vægt 129.079