Få mere at vide
1-Ethyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, Mikromol™
Artikelnummer. 17951276
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17951276 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17951276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1283.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Ethyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea
CAS 58155-35-4
Analyt- eller komponentnavne 1-Ethyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H18 N4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Torasemide Imp. C (EP), Torsemide USP Related Compound C, Torsemide USP RC C, 1-Ethyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, Torasemide, Anhydrous Imp. C (EP), Torsemide Related Compound C, Torasemide, Anhydrous Impurity C, Torasemide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C15H18N4O3S/c1-3-17-15(20)19-23(21,22)14-10-16-8-7-13(14)18-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,18)(H2,17,19,20)
SMIL CCNC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
IUPAC navn 1-ethyl-3-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonylurea
Molekylvægt (g/mol) 334.39
Mængde 50 mg
Formel vægt 334.11 g/mol