Få mere at vide
1-Ethyl-2-pyrrolidinon, 98%
Artikelnummer. 10081930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10081930 25 g Glasflaske 25g
10513531 100 g Glasflaske 100g
10658244 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10081930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163930250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2687-91-4 | C6H11NO | 113,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2687-91-4
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD00003199
InChI nøgle ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-2-pyrrolidinone, 1-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethyl, n-ethylpyrrolidinone, ethyl pyrrolidone, unii-h0229sx1cw, n-ethyl-, a-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidinone
PubChem CID 17595
IUPAC navn 1-ethylpyrrolidin-2-on
SMIL CCN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -75,0 °C
Tæthed 0.9980g/mL
Kogepunkt 212,5 °C
Flammepunkt 91 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4650 til 1,4670
Mængde 25 g
Fieser 09,220
Specifik vægtfylde 0.998
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler
Viskositet 2,1 mPa (20 °C)
Formel vægt 113.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.