Få mere at vide
1-ethyl-2-pyrrolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400388
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400388 25 g 25g
11410388 100 g 100g
11420388 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24548.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2687-91-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2687-91-4
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD00003199
InChI nøgle ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-2-pyrrolidinone, 1-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidone, n-ethylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethyl, n-ethylpyrrolidinone, ethyl pyrrolidone, unii-h0229sx1cw, n-ethyl-, a-pyrrolidone, n-ethyl-2-pyrrolidinone
PubChem CID 17595
IUPAC navn 1-ethylpyrrolidin-2-on
SMIL CCN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-2-pyrrolidinone
Tæthed 0.992
Kogepunkt 96°C to 98°C (20 mmHg)
Flammepunkt 76°C (169°F)
Brydningsindeks 1.465
Mængde 25 g
Formel vægt 113.16
Procent renhed 98%