Få mere at vide
1-Ethyl-2-piperazinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-2-piperazinone |
| CAS | 59702-08-8 |
| Molekylær formel | C6H12N2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Ethylpiperazin-2-one, 4-Ethyl-3-oxopiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O/c1-2-8-4-3-7-5-6(8)9/h7H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCN1CCNCC1=O |
| IUPAC navn | 1-ethylpiperazin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vægt | 128.095 |