Få mere at vide
1-Ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbaldehyde |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-9-5-3-4-7(6-10)8(9)11/h3-6H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 151.0633 |