Få mere at vide
1-Ethyl-2-[(methylamino)methyl]pyrrolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-2-[(methylamino)methyl]pyrrolidine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2/c1-3-10-6-4-5-8(10)7-9-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 142.147 |