Få mere at vide
1-Ethyl-2,3-dioxopiperazin, TRC
Artikelnummer. 30133327
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133327 25 g
30133070 1 g
17901265 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91736025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59702-31-7
Molekylær formel C6 H10 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 142.16
Synonym 1-Ethylpiperazine-2,3-dione, Piperacillin Sodium Imp. E (EP)
IUPAC navn 1-ethylpiperazin-2,3-dione
SMIL CCN1CCNC(=O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
Formel vægt 142.0742
Procent renhed >95%