Få mere at vide
1-ethyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475468
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475468 50 g 50g
15465468 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59225.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92507-97-6 | C7H13N2 | 125.19 g/mol
Det bruges reaktionsmedier til kemiske processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges reaktionsmedier til
kemiske processer.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92507-97-6
Molekylær formel C7H13N2
Molekylvægt (g/mol) 125.19
MDL nummer MFCD03093290
InChI nøgle IRGDPGYNHSIIJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium chloride, ksc496m4d, 1,2-dimethyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethyl-imidazolium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-3-ium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium chloride, 3-ethyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium chloride, 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride t
PubChem CID 2734165
IUPAC navn 1-ethyl-2,3-dimethylimidazol-3-ium;chlorid
SMIL CCN1C=C[N+](C)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Mængde 50 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 160.64
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof