Få mere at vide
1-Ethyl-2,3,3-trimethylindolenium-5-sulfonate (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-2,3,3-trimethylindolenium-5-sulfate |
| CAS | 146368-07-2 |
| Molekylær formel | C13 H17 N O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3H-Indolium, 1-ethyl-2,3,3-trimethyl-5-sulfo-, inner salt, 1-Ethyl-2,3,3-trimethylindoleninium-5-sulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3S/c1-5-14-9(2)13(3,4)11-8-10(18(15,16)17)6-7-12(11)14/h6-8H,5H2,1-4H3 |
| SMIL | CC[N+]1=C(C)C(C)(C)c2cc(ccc12)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-ethyl-2,3,3-trimethylindol-1-ium-5-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.34 |
| Formel vægt | 267.0929 |