Få mere at vide
1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulphamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-Oxide (Sulpiride N-Oxide), Mikromol™
Beskrivelse
1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulphamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-Oxide (Sulpiride N-Oxide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulpiride N-Oxide |
| CAS | 2214214-03-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulpiride N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H23 N3 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Sulpiride Imp. F (EP), 1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulphamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-Oxide, Sulpiride N-Oxide, Sulpiride Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC[N+]1([O-])CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | N-[(1-ethyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide |
| Vis mere |