Få mere at vide
1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulphamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-Oxide (Sulpiride N-Oxide), Mikromol™
Artikelnummer. 17992396
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17992396 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17992396 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0051.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulphamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-Oxide (Sulpiride N-Oxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulpiride N-Oxide
CAS 2214214-03-4
Analyt- eller komponentnavne Sulpiride N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N3 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Sulpiride Imp. F (EP), 1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulphamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-Oxide, Sulpiride N-Oxide, Sulpiride Impurity F
InChI formel InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
SMIL CC[N+]1([O-])CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N
IUPAC navn N-[(1-ethyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 357.43
Mængde 100 mg
Formel vægt 357.1358 g/mol