Få mere at vide
1-Ethyl-1H-1,2,4-triazol-3-carboxylsyre methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1034197-43-7 |
| Molekylær formel | C6H9N3O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-3-9-4-7-5(8-9)6(10)11-2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCn1cnc(n1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | Methyl 1-ethyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.15 |
| Formel vægt | 155.0695 |