Få mere at vide
1-Ethyl-1H-1,2,4-triazol-3-carboxylsyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30452695
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30452695 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30452695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT767423100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1034197-43-7
Molekylær formel C6H9N3O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c1-3-9-4-7-5(8-9)6(10)11-2/h4H,3H2,1-2H3
SMIL CCn1cnc(n1)C(=O)OC
IUPAC navn Methyl 1-ethyl-1,2,4-triazol-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 155.15
Formel vægt 155.0695