Få mere at vide
(1-ethyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603195
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10603195 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10235894 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603195 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08364DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 215868-81-8
Molekylær formel C5H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 127.15
MDL nummer MFCD09966168
InChI nøgle ZQYXCGFXZPLEKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-1h-1,2,4-triazol-5-yl methanol, 2-ethyl-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 2-ethyl-2h-1,2,4-triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol, 1-ethyl, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl methanol, 1h-1,2,4-triazole-5-methanol,1-ethyl, 1-ethyl-5-hydroxymethyl-1,2,4-triazole, 1-ethyl-1,2,4-triazol-5-yl methan-1-ol, 2-ethyl-2h-1,2,4 triazol-3-yl-methanol
PubChem CID 11412385
SMIL CCN1N=CN=C1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Ethyl-1H-1, 2, 4-triazol-5-yl)methanol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn (1-ethyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol
Formel vægt 127.15
Procent renhed 97%