Få mere at vide
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide, 98%
Artikelnummer. 15452689
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452689 25 g 25g
15462689 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66050.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69227-51-6 | C7H16BrN | 194.116 g/mol
1-Ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromid er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69227-51-6
Molekylær formel C7H16BrN
Molekylvægt (g/mol) 194.116
MDL nummer MFCD03095384
InChI nøgle KHJQQUGSPDBDRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide, 1-ethyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bromide, 1-ethyl-1-methylpyrrolidiniumbromide, pyrrolidinium, 1-ethyl-1-methyl-, bromide, 1-methyl-1-ethylpyrrolidinium bromide, pyrrolidinium, 1-ethyl-1-methyl-, bromide 1:1, dsstox_cid_29306, dsstox_rid_83422, dsstox_gsid_49347, ksc495s4d
PubChem CID 112264
IUPAC navn 1-ethyl-1-methylpyrrolidin-1-ium;bromid
SMIL CC[N+]1(CCCC1)C.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
Mængde 25 g
Beilstein 14507266
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 194.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide