Få mere at vide
1-Ethyl-1-methylcyclopentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-1-methylcyclopentane |
| CAS | 16747-50-5 |
| Molekylær formel | C8 H16 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cyclopentane, 1-ethyl-1-methyl-, 1-Ethyl-1-methylcyclopentane, 1-Methyl-1-ethylcyclopentane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16/c1-3-8(2)6-4-5-7-8/h3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC1(C)CCCC1 |
| IUPAC navn | 1-ethyl-1-methylcyclopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.21 |
| Formel vægt | 112.1252 |