Få mere at vide
1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(4-pyridyl)quinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(4-pyridyl)quinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 40034-46-6 |
| Molekylær formel | C19H18N2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(4-pyridinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O3/c1-3-21-12-16(19(23)24-4-2)18(22)15-6-5-14(11-17(15)21)13-7-9-20-10-8-13/h5-12H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(OCC)C1=CN(C=2C=C(C=CC2C1=O)C=3C=CN=CC3)CC |
| IUPAC navn | ethyl 1-ethyl-4-oxo-7-(pyridin-4-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.36 |
| Formel vægt | 322.13 |