Få mere at vide
1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525535 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17525535 1 g
1 options
Artikelnummer. 17525535 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186310010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Tekniske data
Alpha vektor ETHYLDIHYDROBENZIMIDAZOLON
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 10045-45-1
Smeltepunkt 120 °C til 126 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Konformer
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H10N2O
MDL nummer MFCD00005715
Mængde 1 g
InChI nøgle CXUCKELNYMZTRT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN1C(=O)NC2=CC=CC=C12
IUPAC navn 1-ethyl-2,3-dihydro-lH-1,3-benzodiazol-2-on
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Fysisk form Pulver