Få mere at vide
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10344362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10344362 25 g Glasflaske 25g
10180712 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10344362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368900250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27374-25-0 | C8H18O2Si | 174.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27374-25-0
Molekylær formel C8H18O2Si
Molekylvægt (g/mol) 174.32
MDL nummer MFCD00074986
InChI nøgle BZMMRNKDONDVIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethoxycyclopropoxy trimethylsilane, cyclopropanone ethyl trimethylsilyl acetal, 1-ethoxycyclopropyloxy trimethylsilane, 1-ethoxy-1-trimethylsiloxylcyclopropane, 1-ethoxycyclopropyl oxy-trimethylsilane, 1-ethoxycyclopropyl-oxy trimethylsilane, silane, 1-ethoxycyclopropyl oxy trimethyl, 1-ethoxycyclopropyl oxy trimethylsilan, 1-ethoxycyclopropyl oxy trimethylsilane
PubChem CID 2734686
IUPAC navn (1-ethoxycyclopropyl)oxy-trimethylsilan
SMIL CCOC1(CC1)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.867g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH5OC3H4OSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Formel vægt 174.52
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.